Få mere at vide
a-Phenyl-a-ethylacetamid, TRC
Artikelnummer. 30416016
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30416016 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30416016 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP320790250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2RS)-2-Phenylbutanamide
CAS 90-26-6
Molekylær formel C10 H13 N O
Mængde 250 mg
Synonym (2RS)-2-Phenylbutanamide, Benzeneacetamide','α-ethyl-, Butyramide','2-phenyl- (6CI,7CI,8CI), α-Ethylbenzeneacetamide, (±)-2-Phenylbutyramide, 2-Phenylbutanamide, 2-Phenylbutyramide, Eusterol, Geriapan, Geristerol, Hyposterol, Lipilisol, NSC 1861, Nivonorm, Normosterolo, Phenetamid, Phenetamide, Phenexan, Redusterol, Substerina, TH 4128, α-Ethyl-α-toluamide, α-Ethylphenylacetamide, α-Phenyl-α-ethylacetamide, α-Phenylbutyramide
InChI formel InChI=1S/C10H13NO/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H2,11,12)
SMIL CCC(C(=O)N)c1ccccc1
IUPAC navn 2-phenylbutanamid
Molekylvægt (g/mol) 163.22
Formel vægt 163.0997