Få mere at vide
a-Naphtholphthalein, 0.1% (w/v) in 70% (v/v) Denatured Ethanol, Ricca
Artikelnummer. 31940734
Skift visning
Mængde:
1 L
Artikelnummer. Mængde
31940734 1 L
1 options
Artikelnummer. 31940734 Leverandør Ricca Chemical Company Leverandørnr. R52291751A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
  • a-Naphtholphthalein, 0.1 w/v 1 L Poly natural
Tekniske data
CAS 64-17-5, 7732-18-5, 67-63-0, 67-56-1, 596-01-0
Grad ACS Reagent
Emballage Natural Poly Container
Mængde 1 L