Få mere at vide
a-(N-Methyl-N-ethylamino)butyrophenone-d3 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-(N-Methyl-N-ethylamino)butyrophenone-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1794737-35-1 |
| Molekylær formel | C13H17D3ClNO |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-[N-(Methyl-d3)-N-ethylamino]-1-phenyl-1-butanone Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO.ClH/c1-4-12(14(3)5-2)13(15)11-9-7-6-8-10-11;/h6-10,12H,4-5H2,1-3H3;1H/i3D3; |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N(CC)C(CC)C(=O)C1=CC=CC=C1.Cl |
| IUPAC navn | 2-[ethyl(trideuteriomethyl)amino]-1-phenylbutan-1-one;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.78 |
| Formel vægt | 244.1422 |