Få mere at vide
a-Methylstyren, TRC
Artikelnummer. 30471094
Skift visning
Mængde:
500 mL
Artikelnummer. Mængde
30471094 500 mL
1 options
Artikelnummer. 30471094 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM325395500ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Methylstyrene
CAS 98-83-9
Molekylær formel C9 H10
Mængde 500 mL
Synonym Benzene, isopropenyl- (7CI), Styrene, α-methyl- (8CI), (1-Methylethenyl)benzene, 1-Methyl-1-phenylethene, 1-Methyl-1-phenylethylene, 1-Methylvinyl benzene, 1-Phenyl-1-methylethylene, 1-Propene, 2-phenyl-, 2-Phenyl-1-propene, 2-Phenyl-1-propylene, 2-Phenyl-2-propene, 2-Phenylpropene, 2-Phenylpropylene, Isopropenylbenzene, K 150 (styrene), Methylstyrene, NSC 9400, Prop-1-en-2-ylbenzene, α-Methylstyrene, α-Methylstyrol, α-Methylvinylbenzene, β-Phenylpropylene
InChI formel InChI=1S/C9H10/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,1H2,2H3
SMIL CC(=C)c1ccccc1
IUPAC navn Prop-1-EN-2-ylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 118.18
Formel vægt 118.0783