Få mere at vide
a-Methyl-phenothiazine-10-ethanal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Methyl-phenothiazine-10-ethanal |
| CAS | 15375-56-1 |
| Molekylær formel | C15H13NOS |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-(10H-Phenothiazin-10-yl)-2-propanone, Phenothiazin-10-yl-2-propanone |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13NOS/c1-11(17)10-16-12-6-2-4-8-14(12)18-15-9-5-3-7-13(15)16/h2-9H,10H2,1H3 |
| SMIL | CC(=O)CN1c2ccccc2Sc3ccccc13 |
| IUPAC navn | 1-phenothiazin-10-ylpropan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 255.33 |
| Formel vægt | 255.0718 |