Få mere at vide
a-Methyl-4-propylphenylacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-n-Propylphenyl)propanoic Acid |
| CAS | 3585-47-5 |
| Molekylær formel | C12 H16 O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2-(4-n-Propylphenyl)propanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O2/c1-3-4-10-5-7-11(8-6-10)9(2)12(13)14/h5-9H,3-4H2,1-2H3,(H,13,14) |
| SMIL | CCCc1ccc(cc1)C(C)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(4-propylphenyl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.25 |
| Formel vægt | 192.115 |