Få mere at vide
a-Methyl-1H-Indazol-4-methanamin, TRC
Artikelnummer. 30396356
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30396356 5 mg
30403783 2.5 mg
30398056 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30396356 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI5056035MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1159511-31-5
Molekylær formel C9H11N3
Molekylvægt (g/mol) 161.2
IUPAC navn 1-(1H-indazol-4-yl)ethanamin
SMIL CC(N)c1cccc2[nH]ncc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale a-Methyl-1H-Indazole-4-methanamine
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C9H11N3/c1-6(10)7-3-2-4-9-8(7)5-11-12-9/h2-6H,10H2,1H3,(H,11,12)
Formel vægt 161.0953