Få mere at vide
(-)-a-Kainic Acid, TRC
Artikelnummer. 30402862
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30402862 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30402862 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCK13501050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-alpha-Kainic Acid
CAS 487-79-6
Molekylær formel C10 H15 N O4
Mængde 50 mg
Synonym (2S,3S,4S)-2-Carboxy-4-(1-methylethenyl)-3-pyrrolidineacetic Acid, 2-Carboxy-4-isopropenyl-3-pyrrolidineacetic Acid, (-)-Kainic Acid, (2S,3S,4S)-2-Carboxy-4-isopropenylpyrrolidine-3-acetic Acid, Digenic Acid, Digenin, Helminal, Kainic Acid, L-α-Kainic Acid, α-Kainic Acid
InChI formel InChI=1S/C10H15NO4/c1-5(2)7-4-11-9(10(14)15)6(7)3-8(12)13/h6-7,9,11H,1,3-4H2,2H3,(H,12,13)(H,14,15)/t6-,7+,9-/m0/s1
SMIL CC([C@H]1CN[C@H](C(O)=O)[C@H]1CC(O)=O)=C
IUPAC navn (2S,3S,4S)-3-(carboxymethyl)-4-prop-1-en-2-ylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 213.23
Formel vægt 213.1001