missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(-)-a-Kainic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-alpha-Kainic Acid |
| CAS | 487-79-6 |
| Molekylær formel | C10 H15 N O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (2S,3S,4S)-2-Carboxy-4-(1-methylethenyl)-3-pyrrolidineacetic Acid, 2-Carboxy-4-isopropenyl-3-pyrrolidineacetic Acid, (-)-Kainic Acid, (2S,3S,4S)-2-Carboxy-4-isopropenylpyrrolidine-3-acetic Acid, Digenic Acid, Digenin, Helminal, Kainic Acid, L-α-Kainic Acid, α-Kainic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO4/c1-5(2)7-4-11-9(10(14)15)6(7)3-8(12)13/h6-7,9,11H,1,3-4H2,2H3,(H,12,13)(H,14,15)/t6-,7+,9-/m0/s1 |
| SMIL | CC([C@H]1CN[C@H](C(O)=O)[C@H]1CC(O)=O)=C |
| IUPAC navn | (2S,3S,4S)-3-(carboxymethyl)-4-prop-1-en-2-ylpyrrolidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.23 |
| Formel vægt | 213.1001 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?