missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

a-iso-Methylionone, TRC

Artikelnummer. 30475050
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30475050 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30475050 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM262613500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale alpha-Isomethylionone
CAS 127-51-5
Molekylær formel C14 H22 O
Mængde 500 mg
Synonym 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, 4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-methyl-3-buten-2-one, Cetone Alpha, Isomethyl-α-ionone, NSC 66432, α-Cetone, α-Ionone, isomethyl-
InChI formel InChI=1S/C14H22O/c1-10-7-6-8-14(4,5)13(10)9-11(2)12(3)15/h7,9,13H,6,8H2,1-5H3
SMIL CC(=O)C(=CC1C(=CCCC1(C)C)C)C
IUPAC navn 3-methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-one
Molekylvægt (g/mol) 206.32
Formel vægt 206.1671
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.