Få mere at vide
a-Ionol (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30401723
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30401723 5 g
1 options
Artikelnummer. 30401723 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI7312855G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Ionol (Technical Grade)
CAS 25312-34-9
Molekylær formel C13H22O
Mængde 5 g
Synonym (3E)-4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-ol, (3E)-4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexenyl)-3-buten-2-ol, 4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexenyl)but-3-en-2-ol, 4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-ol, (3E)-4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-ol
InChI formel InChI=1S/C13H22O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h6-8,11-12,14H,5,9H2,1-4H3/b8-7+
SMIL CC(O)\C=C\C1C(=CCCC1(C)C)C
IUPAC navn (E)-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)men-3-en-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 194.31
Formel vægt 194.1671