Få mere at vide
a-Endosulfan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Endosulfan |
| CAS | 959-98-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C9 H6 Cl6 O3 S |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 6,9-Methano-2,4,3-benzodioxathiepin, 6,7,8,9,10,10-hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-, 3-oxide, (3α,5aβ,6α,9α,9aβ)-, 5-Norbornene-2,3-dimethanol, 1,4,5,6,7,7-hexachloro-, cyclic sulfite, endo- (8CI), Endosulfan A (7CI), Endosulfan 1, Endosulfan I, Endosulphan I, Thiodan I, α-Benzoepin, α-ES, α-Endosulfan, α-Thiodan, β-Thionex |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6Cl6O3S/c10-5-6(11)8(13)4-2-18-19(16)17-1-3(4)7(5,12)9(8,14)15/h3-4H,1-2H2/t3-,4+,7-,8+,19+ |
| SMIL | ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)[C@H]3CO[S@@](=O)OC[C@H]3[C@]1(Cl)C2(Cl)Cl |
| IUPAC navn | (3α,5aβ,6α,9α,9aβ)-6,7,8,9,10,10-hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-6,9-methano-2,4,3-benzodioxathiepin 3-oxide |
| Molekylvægt (g/mol) | 406.93 |
| Vis mere |