Få mere at vide
a-(Dibutylamino)-4-methoxy-benzeneacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-(Dibutylamino)-4-methoxy-benzeneacetic Acid |
| CAS | 1489931-62-5 |
| Molekylær formel | C17H27NO3 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H27NO3/c1-4-6-12-18(13-7-5-2)16(17(19)20)14-8-10-15(21-3)11-9-14/h8-11,16H,4-7,12-13H2,1-3H3,(H,19,20) |
| SMIL | CCCCN(CCCC)C(C(=O)O)c1ccc(OC)cc1 |
| IUPAC navn | 2-(dibutylamino)-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 293.4 |
| Formel vægt | 293.1991 |