Få mere at vide
a-Desmethyl Benoxaprofen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | a-Desmethyl Benoxaprofen |
| CAS | 51234-85-6 |
| Molekylær formel | C15H10ClNO3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-(4-Chlorophenyl)-5-benzoxazoleacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10ClNO3/c16-11-4-2-10(3-5-11)15-17-12-7-9(8-14(18)19)1-6-13(12)20-15/h1-7H,8H2,(H,18,19) |
| SMIL | O=C(O)CC1=CC=C2OC(=NC2=C1)C=3C=CC(Cl)=CC3 |
| IUPAC navn | 2-(2-(4-chlorophenyl)benzo[d]oxazol-5-yl)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 287.7 |
| Formel vægt | 287.03 |