Få mere at vide
a-D-Mannose-1-phosphate Dipotassium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | a-D-Mannose-1-phosphate Dipotassium Salt |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13O9P.2K/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;/q;2*+1/p-2/t2-,3-,4+,5+,6-;;/m1../s1 |
| Formel vægt | 335.9415 |