Få mere at vide
a-D-Glucose-1-phosphate Disodium Salt Tetrahydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-D-Glucose-1-phosphate Disodium Salt Tetrahydrate |
| CAS | 150399-99-8 |
| Molekylær formel | C6H11Na2O9P . 4H2O |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13O9P.2Na.4H2O/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;;;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t2-,3-,4+,5-,6-;;;;;;/m1....../s1 |
| SMIL | O.O.O.O.[Na+].[Na+].OC[C@H]1O[C@H](OP(=O)([O-])[O-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | disodium;[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl] phosphate;tetrahydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 376.16 |