Få mere at vide
a-Cembrenediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Cembrenediol |
| CAS | 57605-80-8 |
| Molekylær formel | C20H34O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (1S,3R,4E,8E,12S,13E)-1,5,9-Trimethyl-12-(1-methylethyl)-4,8,13-cyclotetradecatriene-1,3-diol, [1S-(1R*,3S*,4E,8E,12R*,13E)]-1,5,9-Trimethyl-12-(1-methylethyl)-4,8,13-cyclotetradecatriene-1,3-diol, 12-Isopropyl-1,5,9-trimethyl-4,8,13-cyclotetradecatriene-1,3-diol, (+)-α-Cembra-2,7,11-triene-4,6-diol, (1S,2E,4S,6R,7E,11E)-2,7,11-Cembratriene-4,6-diol, α-CBD, α-Duva-4,8,13-triene-1,3-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H34O2/c1-15(2)18-10-9-16(3)7-6-8-17(4)13-19(21)14-20(5,22)12-11-18/h7,11-13,15,18-19,21-22H,6,8-10,14H2,1-5H3/b12-11-,16-7-,17-13-/t18-,19+,20-/m1/s1 |
| SMIL | C/C1=C\CC/C(C)=C\[C@H](O)C[C@](C)(O)/C=C/[C@H](C(C)C)CC1 |
| IUPAC navn | (1S,3R,4Z,8Z,12S,13Z)-1,5,9-trimethyl-12-propan-2-ylcyclotetradeca-4,8,13-triene-1,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 306.48 |
| Formel vægt | 306.2559 |