Få mere at vide
a-Cedrene 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322572
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30322572 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30322572 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11062000ME100
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-alpha-Cedrene
CAS 469-61-4
Analyt- eller komponentnavne (-)-alpha-Cedrene
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H24
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1H-3a,7-Methanoazulene, 2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-, (3R,3aS,7S,8aS)-, 1H-3a,7-Methanoazulene, 2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-, [3R-(3a,3aß,7ß,8aa)]-, Cedr-8-ene (8CI), a-Cedrene (6CI,7CI), (3R,3aS,7S,8aS)-2,3,4,7,8,8a-Hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulene, (-)-Cedrene, (-)-a-Cedrene, Levo-a-cedrene, [3R-(3a,3aß,7ß,8aa)]-2,3,4,7,8,8a-Hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulene
InChI formel InChI=1S/C15H24/c1-10-7-8-15-9-12(10)14(3,4)13(15)6-5-11(15)2/h7,11-13H,5-6,8-9H2,1-4H3/t11-,12+,13+,15+/m1/s1
SMIL C[C@@H]1CC[C@H]2C(C)(C)[C@H]3C[C@@]12CC=C3C
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 204.35
Mængde 1 ml
Formel vægt 204.1878 g/mol