Få mere at vide
a-Cedrene 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-alpha-Cedrene |
| CAS | 469-61-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | (-)-alpha-Cedrene |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H24 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 1H-3a,7-Methanoazulene, 2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-, (3R,3aS,7S,8aS)-, 1H-3a,7-Methanoazulene, 2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-, [3R-(3a,3aß,7ß,8aa)]-, Cedr-8-ene (8CI), a-Cedrene (6CI,7CI), (3R,3aS,7S,8aS)-2,3,4,7,8,8a-Hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulene, (-)-Cedrene, (-)-a-Cedrene, Levo-a-cedrene, [3R-(3a,3aß,7ß,8aa)]-2,3,4,7,8,8a-Hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulene |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24/c1-10-7-8-15-9-12(10)14(3,4)13(15)6-5-11(15)2/h7,11-13H,5-6,8-9H2,1-4H3/t11-,12+,13+,15+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1CC[C@H]2C(C)(C)[C@H]3C[C@@]12CC=C3C |
| Vis mere |