Få mere at vide
a-Bromostyrene (~90%, ~1% Hydroquinone as stabilizer), TRC
Artikelnummer. 30347746
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30347746 5 g
1 options
Artikelnummer. 30347746 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6839305G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Bromostyrene
CAS 98-81-7
Molekylær formel C8 H7 Br
Mængde 5 g
Synonym Styrene,, (1-Bromoethenyl)benzene, (1-Bromovinyl)benzene, 1-Bromo-1-phenylethene, 1-Bromo-1-phenylethylene, 1-Bromostyrene, 1-Phenylvinyl bromide, α-Bromostyrene
InChI formel InChI=1S/C8H7Br/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H2
SMIL BrC(=C)c1ccccc1
IUPAC navn 1-bromoethenylbenzene
Molekylvægt (g/mol) 183.05
Formel vægt 181.9731