Få mere at vide
a-Bromoacetosyringone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Bromoacetosyringone |
| CAS | 51149-28-1 |
| Molekylær formel | C10H11BrO4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-Bromo-1-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)ethanone, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxy-alpha-bromoacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11BrO4/c1-14-8-3-6(7(12)5-11)4-9(15-2)10(8)13/h3-4,13H,5H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1cc(cc(OC)c1O)C(=O)CBr |
| IUPAC navn | 2-bromo-1-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 275.1 |
| Formel vægt | 273.9841 |