Få mere at vide
a-Boswellic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Boswellic acid |
| CAS | 471-66-9 |
| Molekylær formel | C30 H48 O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | α-Boswellic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C30H48O3/c1-25(2)14-15-26(3)16-17-28(5)19(20(26)18-25)8-9-21-27(4)12-11-23(31)30(7,24(32)33)22(27)10-13-29(21,28)6/h8,20-23,31H,9-18H2,1-7H3,(H,32,33)/t20-,21+,22+,23+,26+,27+,28+,29+,30+/m0/s1 |
| SMIL | CC1(C)CC[C@]2(C)CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@@H](O)[C@@](C)([C@@H]5CC[C@@]34C)C(=O)O)[C@@H]2C1 |
| IUPAC navn | (3R,4R,4aR,6aR,6bS,8aR,12aR,14aR,14bR)-3-hydroxy-4,6a,6b,8a,11,11,14b-heptamethyl-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-tetradecahydropicene-4-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 456.7 |
| Formel vægt | 456.3603 |