Få mere at vide
a-Amylcinnamaldehyd stabiliseret med BHT, TRC
Artikelnummer. 30327704
Skift visning
Mængde:
100 mL
Artikelnummer. Mængde
30327704 100 mL
1 options
Artikelnummer. 30327704 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA111000100ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amylcinnamic aldehyde
CAS 122-40-7
Molekylær formel C14 H18 O
Mængde 100 mL
Synonym Cinnamaldehyde, α-amyl- (4CI), Cinnamaldehyde, α-pentyl- (6CI,7CI,8CI), 2-(Phenylmethylene)heptanal, 2-Benzylideneheptanal, Amyl cinnamal, Amylcinnamaldehyde, Amylcinnamic acid aldehyde, Amylcinnamic aldehyde, Flomine, Jasminal, Jasminaldehyde, Jasmine aldehyde, NSC 6649, Pentylcinnamaldehyde, α-Amyl-β-phenylacrolein, α-Amylcinnamal, α-Amylcinnamaldehyde, α-Pentylcinnamaldehyde
InChI formel InChI=1S/C14H18O/c1-2-3-5-10-14(12-15)11-13-8-6-4-7-9-13/h4,6-9,11-12H,2-3,5,10H2,1H3/b14-11+
SMIL CCCCC\C(=C/c1ccccc1)\C=O
IUPAC navn (2E)-2-benzylideneheptanal
Molekylvægt (g/mol) 202.29
Formel vægt 202.1358