Få mere at vide
a,a'-[(Methylimino)di-3,1-propanediyl]bis[3,4-dimethoxy-a-(1-methylethyl)-benzeneacetonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alpha,Alpha'-[(Methylimino)di-3,1-propanediyl]bis[3,4-dimethoxy-Alpha-(1-methylethyl)-benzeneacetonitrile |
| CAS | 2086274-75-9 |
| Molekylær formel | C33 H47 N3 O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Verapamil Ep Impurity N |
| InChI formel | InChI=1S/C33H47N3O4/c1-24(2)32(22-34,26-12-14-28(37-6)30(20-26)39-8)16-10-18-36(5)19-11-17-33(23-35,25(3)4)27-13-15-29(38-7)31(21-27)40-9/h12-15,20-21,24-25H,10-11,16-19H2,1-9H3 |
| SMIL | COc1ccc(cc1OC)C(CCCN(C)CCCC(C#N)(C(C)C)c2ccc(OC)c(OC)c2)(C#N)C(C)C |
| IUPAC navn | 5-[[4-cyano-4-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-methyl-hexyl]-methyl-amino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropyl-pentanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 549.74 |
| Formel vægt | 549.3567 |