Få mere at vide
a,a,a-Trifluorotoluen, TRC
Artikelnummer. 30449645
Skift visning
Mængde:
1 L
Artikelnummer. Mængde
30449645 1 L
1 options
Artikelnummer. 30449645 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7935251L
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha,alpha,alpha-Trifluorotoluene
CAS 98-08-8
Molekylær formel C7 H5 F3
Mængde 1 L
Synonym Trifluoromethylbenzene, Benzene','(trifluoromethyl)-, Toluene','α,α,α-trifluoro- (6CI,8CI), Toluene','α-trifluoro- (3CI), (Trifluoromethyl)benzene, (1,1',1''-Trifluoromethyl)benzene, 1',1',1'-Trifluorotoluene, Benzenyl fluoride, Benzotrifluoride, Benzylidyne fluoride, NSC 8038, Oxsol 2000, Phenylfluoroform, Trifluoro(phenyl)methane, UN 238, α,α,α-Trifluorotoluene
InChI formel InChI=1S/C7H5F3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SMIL FC(F)(F)c1ccccc1
IUPAC navn trifluormethylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 146.11
Formel vægt 146.0343