Få mere at vide
a,a,a-Trifluorotoluen, TRC
Artikelnummer. 30451992
Skift visning
Mængde:
500 mL
Artikelnummer. Mængde
30451992 500 mL
1 options
Artikelnummer. 30451992 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT793525500ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha,alpha,alpha-Trifluorotoluene
CAS 98-08-8
Molekylær formel C7 H5 F3
Mængde 500 mL
Synonym Trifluoromethylbenzene, Benzene','(trifluoromethyl)-, Toluene','α,α,α-trifluoro- (6CI,8CI), Toluene','α-trifluoro- (3CI), (Trifluoromethyl)benzene, (1,1',1''-Trifluoromethyl)benzene, 1',1',1'-Trifluorotoluene, Benzenyl fluoride, Benzotrifluoride, Benzylidyne fluoride, NSC 8038, Oxsol 2000, Phenylfluoroform, Trifluoro(phenyl)methane, UN 238, α,α,α-Trifluorotoluene
InChI formel InChI=1S/C7H5F3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SMIL FC(F)(F)c1ccccc1
IUPAC navn trifluormethylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 146.11
Formel vægt 146.0343