Få mere at vide
Tocris Bioscience™ A 867744
Beskrivelse
Positive allosteric modulator of α7 nAChRs (IC50 values are 0.98 and 1.12 μM for human and rat α7 receptor ACh-evoked currents respectively, in X. laevis oocytes). Displays no activity at 5-HT3A, α3β4 or α4β2 nAChRs. Brain penetrant.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | A 867744 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 402.89 |
| Renhed | >97% |
| Molekylvægt (g/mol) | 402.893 |