Få mere at vide
A 844606, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Hexahydro-5-methylpyrrolo[3,4-c]pyrrol-2(1H)-yl)-9H-xanthen-9-one |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20N2O2/c1-21-9-13-11-22(12-14(13)10-21)15-6-7-19-17(8-15)20(23)16-4-2-3-5-18(16)24-19/h2-8,13-14H,9-12H2,1H3 |
| Formel vægt | 320.15 |