Få mere at vide
A-836339, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481527
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16481527 50 mg -
16461289 1 mg -
16445328 10 mg -
16408047 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16481527 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12761
MedChemExpress A-836339 is a cannabinoid CB2 receptor-selective agonist; exhibits high potencies at CB(2) and selectivity over CB(1) receptors.
A-836339 is a cannabinoid CB2 receptor-selective agonist
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale A-836339
Fysisk form Solid
CAS 959746-77-1
Farve Light Yellow
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H26N2O2S
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : 12 mg/mL (38.65 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL CC1=C(C)S/C(N1CCOC)=N\C(C2C(C)(C)C2(C)C)=O
Molekylvægt (g/mol) 310.45
Formel vægt 310.45
Procent renhed 99.61%