Få mere at vide
A-804598, MedChemExpress
Beskrivelse
A-804598 is a CNS penetrant, competitive and selective P2X7 receptor antagonist with IC50s of 9 nM, 10 nM and 11 nM for mouse, rat and human P2X7 receptors, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | A-804598 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1125758-85-1 |
| Farve | White |
| Mængde | 25 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H17N5 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 32 mg/mL (101.47 mM) |
| SMIL | C[C@H](/N=C(NC1=C2C=CC=NC2=CC=C1)/NC#N)C3=CC=CC=C3 |
| Vis mere |