Få mere at vide
A-802715, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483179
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16483179 1 mg
16442398 5 mg
16440199 10 mg
16430716 20 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16483179 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYU00142
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress A802715 is a methylxanthine derivative. A802715 has a TD50 (toxic dose of 50%) of 0.9-1.1 mM.
A802715 is a methylxanthine derivative. A802715 has a TD50 (toxic dose of 50%) of 0.9-1.1 mM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale A-802715
CAS 107767-58-8
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H26N4O3
Mængde 1 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 190 mg/mL (589.33 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N1CCCCC(C)(O)C)N(C)C2=C(N(CCC)C=N2)C1=O
Molekylvægt (g/mol) 322.4
Formel vægt 322.4
Procent renhed 98.08%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation