missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ A 77636 hydrochloride
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18044932
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18044932 10 mg
18024372 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18044932 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1701/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent and selective D1-like agonist; orally active

Potent and selective dopamine D1-like receptor agonist (pEC50 values are 8.97 and < 5 for D1-like and D2-like receptors respectively). Displays anti-Parkinsonian activity following oral administration in vivo. Exhibits 11-fold cell type bias over dopamine in a functional assay in U2 cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 145307-34-2
Molekylær formel C20H28ClNO3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale A 77636 hydrochloride
Mængde 10 mg
Formel vægt 365.9
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 365.898
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.