Få mere at vide
A-770041, MedChemExpress
Beskrivelse
A-770041 is selective and orally active Src-family Lck inhibitor
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | A-770041 |
| CAS | 869748-10-7 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C34H39N9O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (160.84 mM) |
| SMIL | NC1=C2C(N([C@@H]3CC[C@@H](N4CCN(C(C)=O)CC4)CC3)N=C2C5=CC=C(NC(C6=CC7=C(C=CC=C7)N6C)=O)C(OC)=C5)=NC=N1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 621.73 |
| Formel vægt | 621.73 |
| Vis mere |