Få mere at vide
A 77-01, MedChemExpress
Beskrivelse
A 77-01 is a potent inhibitor of transforming growth factor (TGF)-β type I receptor superfamily activin-like kinase ALK5 with an IC50 of 25 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | A 77-01 |
| CAS | 607737-87-1 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H14N4 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (87.31 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC1=CC=CC(C2=NNC=C2C3=CC=NC4=CC=CC=C34)=N1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 286.33 |
| Formel vægt | 286.33 |
| Vis mere |