Få mere at vide
A-769662, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498068
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16498068 10 mg
16483987 50 mg
16450538 5 mg
16427846 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16498068 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY50662
MedChemExpress A-769662 is a potent, reversible AMPK activator with EC50 of 0.8 μM.
A-769662 is a potent, reversible AMPK activator with EC50 of 0.8 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale A-769662
CAS 844499-71-4
Farve Light Brown
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H12N2O3S
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (138.74 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMIL N#CC1C(C2=C(NC1=O)SC=C2C3=CC=C(C4=CC=CC=C4O)C=C3)=O
Molekylvægt (g/mol) 360.39
Formel vægt 360.39
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease