Få mere at vide
Tocris Bioscience™ A 71915
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18767996
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18767996 1 mg
1 options
Artikelnummer. 18767996 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6715/1
Highly potent and competitive NPRA antagonist
A 71915 is a highly potent and competitive natriuretic peptide receptor A (NPRA) antagonist (pKi = 9.18). Reduces brain natriuretic peptide ( BNP, Cat. No. 3522 )-induced scratching in mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 132956-87-7
Indhold og opbevaring Store at -20°C
Oversigt Natriuretic peptide receptor A (NPRA) antagonist
Formulering C69H116N26O15S2
Molekylvægt (g/mol) 1613.95
Mængde 1 mg
Sekvens RCXGGRIDRIXRC (Modifications: X-3 = Cha, X-11= D-Tic, Cys-13 = C-terminal amide, Disulfide bridge between Cys-2 - Cys-13)