Få mere at vide
A-7 hydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15424479
Skift visning
Mængde:
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15424479 25 mg 25mg
1 options
Artikelnummer. 15424479 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62011.MB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 79127-24-5 | C20H30Cl2N2O2S | 433,432 g/mol
Calmodulin-antagonist
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale A-7 hydrochloride
CAS 79127-24-5
Farve Hvid
Molekylær formel C20H30Cl2N2O2S
MDL nummer MFCD00209822
Mængde 25 mg
Synonym a-7 hydrochloride, n-10-aminodecyl-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride, n-10-aminodecyl-5-chloronaphthalene-1-sulfonamide hydrochloride, 1-10-aminodec-1-yl sulphamoyl-5-chloronaphthalene, n-10-aminodecyl-5-chloro-1-naphthalenesulphonamide hydrochloride, n-10-aminodecyl-5-chloronaphthalene-1-sulfonamide-hydrogen chloride 1/1
Opløselighedsinformation Opløselig til 50 mM i DMSO
InChI nøgle XDJCAQBTSCRBHS-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC2=C(C=CC=C2Cl)C(=C1)S(=O)(=O)NCCCCCCCCCCN.Cl
IUPAC navn N-(10-aminodecyl)-5-chlornaphthalen-1-sulfonamid; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 433.432
PubChem CID 44119113
Formel vægt 433.44
Fysisk form Fast stof