Få mere at vide
A-674563, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485588
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16485588 10 mg
16458287 5 mg
16451757 50 mg
16426136 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16485588 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13254
MedChemExpress A-674563 is an orally active and selective Akt1 inhibitor with a Ki of 11 nM.
A-674563 is an orally active and selective Akt1 inhibitor with a Ki of 11 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale A-674563
CAS 552325-73-2
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H22N4O
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 83.33 mg/mL (232.48 mM; Need ultrasonic)
SMIL N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)COC2=CC(C3=CC4=C(C=C3)NN=C4C)=CN=C2
Molekylvægt (g/mol) 358.44
Formel vægt 358.44
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease