Få mere at vide
Thermo Scientific™ A-621 Fixed Angle Rotor til WX+ Ultraspeed Centrifuges
Artikelnummer. 12121650 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
6 x 250 ml
Artikelnummer. Volumen
12121650 6 x 250 ml
1 options
Artikelnummer. 12121650 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 11876
Understøtte store applikationer med Thermo Scientific™ A-621 6 rotor med fast vinkel.
Understøtte store applikationer med Thermo Scientific™ A-621 rotor med fast vinkel.
Specifikationer:
  • Fast vinkel (23° ) aluminiumsrotor
  • Kapacitet: 6x 250 ml
  • Maks. hastighed/RCF: 21.000 rpm/66.993 xg
  • K-faktor: 751
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ WX Ultra Centrifuge-serien.
Anbefalet til:
Stort volumen pelletering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt A-621 rotor med fast vinkel
Materiale Aluminium
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 6 x 250 ml
Maks. RCF 66,993 x g
Maks. Hastighed 21,000 rpm
Radius (metrisk) 136 mm
Radius (metrisk) Min. 36.7 mm
K faktor 751
Maks. Rørlængde 153 mm
Maks. Rør diameter 61 mm
Nettovægt 30.1 lb. (13.6 kg)
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific™ Sorvall™ WX ultracentrifuger
Vinkel 23°
Gns. RCF 42,536 x g
Min. RCF 18,078 x g