Få mere at vide
Tocris Bioscience™ A 61603 hydrobromide
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18025462
Mængde:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 18025462
Brand: Tocris Bioscience™ 1052/50
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
α1A agonist
Potent α-adrenoceptor agonist that is at least 35-fold more potent at α1A than at α1B or α1D sites. Induces dose response increases in spontaneous Ca2+ transients in rat ventricular myocytes in vitro (EC50 = 6.9 nmol/L).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107756-30-9
Molekylær formel C14H20BrN3O3S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale A 61603 hydrobromide
Mængde 50 mg
Formel vægt 390.29
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 390.296