Få mere at vide
Tygon A-60-G Chemical Dispensing Tubing
Specielt formuleret slange giver fremragende modstandsdygtighed over for uorganiske væsker
Brand:  Tygon 50106-59
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 30054173
  • 824.71 DKK / 15m
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 24-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Ideel til generelle formål, laboratorie- og engangsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at hjælpe med valg af slanger. Fremragende modstandsdygtighed over for varme, UV og ozon. Bruges i temperaturer fra -60 °C til 135 °C (-75 F °til 275 °F). Høj bøjningstræthedsstyrke ideel —til brug i peristaltiske pumper. Varmforsegles, ingen —fittings er nødvendige for at forbinde rør
Tekniske data
Tekniske data
3/8 tommer
1/2 tomme.
Sort
Tygon A-60-G
50 ft.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Tygon A-60-G Chemical Dispensing Tubing > 1/2 in., 3/8 in.