Få mere at vide
Tygon A-60-G Chemical Dispensing Tubing
Artikelnummer. 30053479 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Diameter (engelsk) Indre:
1 tomme
1/16 tommer.
1/2 tomme
1/4 tommer
1/8 tommer
3/16 tommer
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/8 tommer
5/8 tommer.
7/16 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
1 tomme
1-1/4 tommer
1/2 tomme.
1/4 tommer
11/16 tommer
13/16 tommer
3/16 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/8 tommer
5/8 tommer.
7/16 tommer
7/8 tommer.
9/16 tommer
9/16 tommer.
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Indre Diameter (engelsk) Ydre
30053479 3/8 tommer 9/16 tommer.
30054342 5/16 tommer 7/16 tommer
30054000 5/8 tommer 13/16 tommer
30053254 5/8 tommer. 7/8 tommer.
30053593 1/8 tommer 1/4 tommer
30053538 1/2 tomme 11/16 tommer
30054173 3/8 tommer 1/2 tomme.
30053776 3/8 tommer 5/8 tommer.
30053394 1/16 tommer. 3/16 tommer
30053266 5/16 tommer 1/2 tomme.
30053430 1/4 tommer 3/8 tommer
30053152 3/16 tommer 5/16 tommer
30053567 1/2 tomme 5/8 tommer
30054367 1 tomme 1-1/4 tommer
30053761 1/4 tommer 1/2 tomme.
30054059 7/16 tommer 9/16 tommer
30053314 3/4 tommer 1 tomme
30054091 1/8 tommer 3/8 tommer
30053424 1/4 tommer 7/16 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Artikelnummer. 30053479 Leverandør Tygon Leverandørnr. 5010660
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1340.00 DKK
    1212.66 DKK / 15m
    Spare 127.34 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 08-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Specielt formuleret slange giver fremragende modstandsdygtighed over for uorganiske væsker
Ideel til generelle formål, laboratorie- og engangsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at hjælpe med valg af slanger. Fremragende modstandsdygtighed over for varme, UV og ozon. Bruges i temperaturer fra -60 °C til 135 °C (-75 F °til 275 °F). Høj bøjningstræthedsstyrke ideel —til brug i peristaltiske pumper. Varmforsegles, ingen —fittings er nødvendige for at forbinde rør
Tekniske data
Diameter (engelsk) Indre 3/8 tommer
Materiale Tygon A-60-G
Diameter (engelsk) Ydre 9/16 tommer.
Samlet længde (metrisk) 50 ft.
Farve Sort