missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tygon A-60-G Chemical Dispensing Tubing

Artikelnummer. 30053266 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Diameter (engelsk) Indre:
1 tomme
1/16 tommer.
1/2 tomme
1/4 tommer
1/8 tommer
3/16 tommer
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/8 tommer
5/8 tommer.
7/16 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
1 tomme
1-1/4 tommer
1/2 tomme.
1/4 tommer
11/16 tommer
13/16 tommer
3/16 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/8 tommer
5/8 tommer.
7/16 tommer
7/8 tommer.
9/16 tommer
9/16 tommer.
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Indre Diameter (engelsk) Ydre
30053266 5/16 tommer 1/2 tomme.
30054342 5/16 tommer 7/16 tommer
30054000 5/8 tommer 13/16 tommer
30053254 5/8 tommer. 7/8 tommer.
30053593 1/8 tommer 1/4 tommer
30053538 1/2 tomme 11/16 tommer
30054173 3/8 tommer 1/2 tomme.
30053776 3/8 tommer 5/8 tommer.
30053394 1/16 tommer. 3/16 tommer
30053430 1/4 tommer 3/8 tommer
30053152 3/16 tommer 5/16 tommer
30053567 1/2 tomme 5/8 tommer
30054367 1 tomme 1-1/4 tommer
30053761 1/4 tommer 1/2 tomme.
30054059 7/16 tommer 9/16 tommer
30053314 3/4 tommer 1 tomme
30053479 3/8 tommer 9/16 tommer.
30054091 1/8 tommer 3/8 tommer
30053424 1/4 tommer 7/16 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30053266 Leverandør Tygon Leverandørnr. 5010658
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Specielt formuleret slange giver fremragende modstandsdygtighed over for uorganiske væsker

Ideel til generelle formål, laboratorie- og engangsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at hjælpe med valg af slanger. Fremragende modstandsdygtighed over for varme, UV og ozon. Bruges i temperaturer fra -60 °C til 135 °C (-75 F °til 275 °F). Høj bøjningstræthedsstyrke ideel —til brug i peristaltiske pumper. Varmforsegles, ingen —fittings er nødvendige for at forbinde rør

Tekniske data

Diameter (engelsk) Indre 5/16 tommer
Materiale Tygon A-60-G
Diameter (engelsk) Ydre 1/2 tomme.
Samlet længde (metrisk) 50 ft.
Farve Sort
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.