Få mere at vide
Tygon A-60-F Food and Beverage Tubing
Artikelnummer. 30054225 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Diameter (engelsk) Indre:
1/16 tommer.
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/8 tommer
3/16 tommer
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/8 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre:
1 tomme
1/2 tomme.
1/4 tommer
3/16 tommer
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/8 tommer.
7/16 tommer
7/8 tommer.
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Indre Diameter (engelsk) Ydre
30054225 3/4 tommer 1 tomme
30053016 1/16 tommer. 3/16 tommer
30053860 3/8 tommer 1/2 tomme.
30054200 1/4 tommer 1/2 tomme.
30053894 1/2 tomme. 3/4 tommer
30052992 5/8 tommer. 7/8 tommer.
30053845 3/8 tommer 5/8 tommer.
30054307 1/4 tommer 3/8 tommer
30052961 5/16 tommer 7/16 tommer
30054026 1/8 tommer 1/4 tommer
30053758 3/16 tommer 5/16 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 30054225 Leverandør Tygon Leverandørnr. 5010609
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4260.00 DKK
    3862.59 DKK / 15m
    Spare 397.41 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 16-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tåler et bredt temperaturområde fra -60 °C til 135 °C (-75 F °til 275 °F)
Ideel til generelle formål, laboratorie- og engangsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at hjælpe med valg af slanger. Fremragende modstandsdygtighed over for —bøjningstræthed, fantastisk til brug i peristaltiske pumper. Damprens på plads for at undgå hyppig slangeudskiftning. Kemisk kompatibel med en række forskellige rengøringsløsninger
Tekniske data
Certificeringer/compliance 3 A;FDA;NSF-51
Diameter (engelsk) Indre 3/4 tommer
Materiale Tygon A-60-F
Diameter (engelsk) Ydre 1 tomme