missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tygon A-60-F Food and Beverage Tubing

Artikelnummer. 30053016 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Diameter (engelsk) Indre:
1/16 tommer.
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/8 tommer
3/16 tommer
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/8 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre:
1 tomme
1/2 tomme.
1/4 tommer
3/16 tommer
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/8 tommer.
7/16 tommer
7/8 tommer.
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Indre Diameter (engelsk) Ydre
30053016 1/16 tommer. 3/16 tommer
30054225 3/4 tommer 1 tomme
30053860 3/8 tommer 1/2 tomme.
30054200 1/4 tommer 1/2 tomme.
30053894 1/2 tomme. 3/4 tommer
30052992 5/8 tommer. 7/8 tommer.
30053845 3/8 tommer 5/8 tommer.
30054307 1/4 tommer 3/8 tommer
30052961 5/16 tommer 7/16 tommer
30054026 1/8 tommer 1/4 tommer
30053758 3/16 tommer 5/16 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30053016 Leverandør Tygon Leverandørnr. 5010599
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tåler et bredt temperaturområde fra -60 °C til 135 °C (-75 F °til 275 °F)

Ideel til generelle formål, laboratorie- og engangsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at hjælpe med valg af slanger. Fremragende modstandsdygtighed over for —bøjningstræthed, fantastisk til brug i peristaltiske pumper. Damprens på plads for at undgå hyppig slangeudskiftning. Kemisk kompatibel med en række forskellige rengøringsløsninger

Tekniske data

Certificeringer/compliance 3 A;FDA;NSF-51
Diameter (engelsk) Indre 1/16 tommer.
Materiale Tygon A-60-F
Diameter (engelsk) Ydre 3/16 tommer
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.