missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
a-(6-Methoxy-2-naphthyl)-o-toluic Acid (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alpha-(6-Methoxy-2-naphthyl)-o-toluic Acid |
| CAS | 94305-64-3 |
| Molekylær formel | C19H16O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-[(6-Methoxy-2-naphthalenyl)methyl]benzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C19H16O3/c1-22-17-9-8-14-10-13(6-7-15(14)12-17)11-16-4-2-3-5-18(16)19(20)21/h2-10,12H,11H2,1H3,(H,20,21) |
| SMIL | COc1ccc2cc(Cc3ccccc3C(=O)O)ccc2c1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 292.33 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?