missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ A 484954
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18084662
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18084662 10 mg
18084012 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18084662 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4483/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CaM kinase III (eEF-2 kinase) inhibitor

Inhibitor of eukaryotic elongation factor-2 (eEF-2) kinase (IC50 = 0.28 μM in enzymatic assay). Reduces eEF-2 phosphorylation with little effect on cancer cell growth.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 142557-61-7
Molekylær formel C13H15N5O3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale A 484954
Mængde 10 mg
Formel vægt 289.29
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 289.295
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.