Få mere at vide
A-484954, MedChemExpress
Beskrivelse
A-484954 is a highly selective eukaryotic elongationfactor-2 (eEF2) inhibitor, with an IC50 of 280 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | A-484954 |
| CAS | 142557-61-7 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C13H15N5O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (86.42 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | O=C(N1CC)N(C2CC2)C3=C(C=C(C(N)=O)C(N)=N3)C1=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 289.29 |
| Formel vægt | 289.29 |
| Vis mere |