Få mere at vide
A-443654, MedChemExpress
Beskrivelse
A-443654 is a pan-Akt inhibitor and has equal potency against Akt1, Akt2, or Akt3 within cells (Ki=160 pM).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | A-443654 |
| CAS | 552325-16-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H23N5O |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (251.59 mM) |
| SMIL | N[C@H](COC1=CN=CC(C2=CC3=C(NN=C3C)C=C2)=C1)CC4=CNC5=CC=CC=C54 |
| Molekylvægt (g/mol) | 397.47 |
| Formel vægt | 397.47 |
| Vis mere |