Få mere at vide
A 438079, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492657
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16492657 50 mg -
16486568 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16492657 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15488
MedChemExpress A 438079 is a potent, and selective P2X7 receptor antagonist with pIC50 of 6.9.
A 438079 is a potent, and selective P2X7 receptor antagonist with pIC50 of 6.9.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale A 438079
Fysisk form Solid
CAS 899507-36-9
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H9Cl2N5
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (326.64 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.2 mg/mL (0.65 mM; Need ultrasonic)
SMIL ClC1=C(Cl)C(C2=NN=NN2CC3=CC=CN=C3)=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 306.15
Formel vægt 306.15
Procent renhed 99.74%