missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ A 438079 hydrochloride
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18015682
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18015682 50 mg
18014842 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18015682 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2972/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Competitive P2X7 antagonist

A 438079 hydrochloride is a competitive P2X7 receptor antagonist (pIC50 = 6.9 for the inhibition of Ca2+ influx in the human recombinant P2X7 cell line). Devoid of activity at other P2 receptors (IC50 > 10 μM). Possesses antinociceptive activity in models of neuropathic pain in vivo. Inhibits methamphetamine-induced microglial migration and phagocytosis in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 899431-18-6
Molekylær formel C13H10Cl3N5

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale A 438079 hydrochloride
Mængde 50 mg
Formel vægt 342.61
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 342.608
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.